Merck
532150
Sigma-Aldrich
1-(p-Tosyl)-(R)-(−)-3-pyrrolidinol
98%
別名:
N-(para-トリルスルホニル)-(R)-3-ピロリジノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H15NO3S
CAS番号:
分子量:
241.31
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
光学活性
[α]20/D −26.5°, c = 1 in methanol
mp
61-65 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N2CC[C@@H](O)C2
InChI
1S/C11H15NO3S/c1-9-2-4-11(5-3-9)16(14,15)12-7-6-10(13)8-12/h2-5,10,13H,6-8H2,1H3/t10-/m1/s1
InChI Key
GOIRRXGVYYWCGC-SNVBAGLBSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
532150-VAR:
532150-BULK:
532150-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)