Merck
698717
Sigma-Aldrich
ポリオキシエタニル-α-トコフェリル セバカート
greener alternative
15 wt. % in H2O
別名:
PTS
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 ML
¥12,900
100 ML
¥58,900
¥12,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 ML
¥12,900
100 ML
¥58,900
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.22
¥12,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
liquid
品質水準
分子量
~1,200
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
濃度
15 wt. % in H2O
環境により配慮した代替製品カテゴリ
詳細
Learn More at the Professor and Product Portal of Professor Bruce Lipshutz.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced to increase the catalytic efficiency and acts as an environmentally benign and sustainable amphiphile. Click here for more information.
アプリケーション
以下に用いられます。
  • 遷移金属触媒によるヘックカップリング、クロスメタセシス、および閉環メタセシス反応のための、水性ミセル環境をつくる
  • PtII触媒と過酸化水素を用いた、水中での触媒的不斉バイヤー・ビリガー酸化のための、界面活性物質
  • 脳卒中または心停止後の神経保護のための、経口で有効なCoQ10キャリア
法的情報
Product of Zymes LLC sold under exclusive license to US and worldwide patents.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
698717-VAR:
698717-10ML:
698717-BULK:
698717-100ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Micellular catalysis has provided the ability to carry out several commonly used transformations used in the synthetic community to be carried out in water.
ミセル触媒によって、有機合成で広く使用されるいくつかの変換反応を水中で行うことが可能になりました。
Surfactants for efficient reactions in water as a green chemistry alternative.
The Baeyer-Villiger oxidation is the oxidative cleavage of a carbon-carbon bond adjacent to a carbonyl, which converts the ketones to esters and the cyclic ketones to lactones.
関連コンテンツ
Designer surfactants enable diverse transformations like Suzuki-Miyaura, Olefin Metathesis, and 1,4-Addition to Enones in water by Prof. Bruce Lipshutz.
質問
1–2/2 質問  
  1. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 回答
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      役に立ちましたか?
  2. What can Product 698717, Polyoxyethanyl-α-tocopheryl sebacate, be used for?
    1 回答
    1. PTS is a non-ionic amphiphile that can be used to "solubilize" organic molecules in aqueous media. The PTS molecule forms micelles around the lipophilic compounds, allowing them to move into the aqueous phase for effective cross-coupling and metathesis reactions without the need of a co-solvent.