Merck
532126
Sigma-Aldrich
ジクロロ[rac-エチレンビス(4,5,6,7-テトラヒドロ-1-インデニル)]ジルコニウム(IV)
97%
別名:
ジクロロ[rel-(7aR,7'aR)-1,2-エランジイルビス[(1,2,3,3a,7a-η)-4,5,6,7-テトラヒドロ-1H-インデン-1-イリデン]]ジルコニウム
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥53,700
¥53,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥53,700
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H24Cl2Zr
CAS番号:
分子量:
426.53
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥53,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
反応適合性
core: zirconium
reagent type: catalyst
mp
267-271 °C (lit.)
SMILES記法
Cl[Zr]Cl.[CH]1[CH][C](CC[C]2[CH][CH][C]3CCCC[C]23)[C]4CCCC[C]14
InChI
1S/C20H24.2ClH.Zr/c1-3-7-19-15(5-1)9-11-17(19)13-14-18-12-10-16-6-2-4-8-20(16)18;;;/h9-12H,1-8,13-14H2;2*1H;/q;;;+2/p-2
InChI Key
AKXWJOYQORUUHS-UHFFFAOYSA-L
関連するカテゴリー
アプリケーション
以下の用途に用いる触媒です。
  • Negishiカルボアルミニウム化における位置化学
  • オレフィンの重合
  • ジアステレオ選択的分子内オレフィンアルキル化
  • 不斉カルボマグネシウム化
  • エステルのアルコールへの還元
  • アリルアミン類のエナンチオ選択的合成
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
532126-100MG:
532126-VAR:
532126-500MG:
532126-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)