Merck
223670
Sigma-Aldrich
ビス(シクロペンタジエニル)ジルコニウム(IV)クロリドヒドリド
95%
別名:
Schwartz試薬, ジ(シクロペンタジエニル)ジルコニウム(IV)クロリドヒドリド, 水素化ジルコノセンクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H11ClZr
CAS番号:
分子量:
257.87
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
形状
powder
反応適合性
core: zirconium
reagent type: catalyst
reagent type: reductant
SMILES記法
[H][Zr]Cl.[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C5H5.ClH.Zr.H/c2*1-2-4-5-3-1;;;/h2*1-5H;1H;;/q;;;+1;/p-1
InChI Key
PSYHEBZUPSHSKK-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ビス(シクロペンタジエニル)ジルコニウム(IV)クロリドヒドリドは、シュワルツ試薬とも呼ばれ、オレフィン重合における触媒として使用されます。
アプリケーション
ビス(シクロペンタジエニル)ジルコニウム(IV)クロリドヒドリドは以下の用途に使用できます。
  • アミドをアルデヒドに変換するために。
  • オレフィンおよびアルキンを官能基化するための試薬として。
  • (E)-ビニル有機カルコゲニドの調製における還元剤として。
  • 架橋ニコチン類似体を合成するための重要な中間体であるジオキサボロラン誘導体の調製に。
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B - Water-react 2
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
金属の水素化物
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
223670-5G:4548173932477
223670-VAR:
223670-1G:4548173932453
223670-BULK:
223670-25G:4548173932460
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Organic Syntheses, 71, 83-83 (1992)
Preparation, characterization, and activity of silica supported metallocene catalysts
L Britcher, et al.
Chemistry of Materials, 16, 5713-5720 (2004)
Bruce Ganem et al.
The Journal of organic chemistry, 72(11), 3981-3987 (2007-03-27)
In this Perspective, which describes the achievements recognized by the 2007 ACS Award for Creative Invention, we discuss the discovery of a new synthetic reaction and its translation into a substantially improved method for manufacturing a major pharmaceutical product--the blockbuster
Concise synthesis of new bridged-nicotine analogues
Crestey F, et al.
Tetrahedron, 68(5), 1417-1421 (2012)
One-pot synthesis of mixed (Z)-1, 2-bis (organylchalcogene)-1-alkenes precursors of the novel beta-organylthio vinyllithium intermediates
Dabdoub MJ, et al.
Tetrahedron Letters, 51(39), 5141-5145 (2010)