Merck
531472
Sigma-Aldrich
2-ヨードフェニル酢酸
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
IC6H4CH2CO2H
CAS番号:
分子量:
262.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
アッセイ
97%
mp
116-119 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
iodo
SMILES記法
OC(=O)Cc1ccccc1I
InChI
1S/C8H7IO2/c9-7-4-2-1-3-6(7)5-8(10)11/h1-4H,5H2,(H,10,11)
InChI Key
IUHXGZHKSYYDIL-UHFFFAOYSA-N
詳細
2-Iodophenylacetic acid is a substituted acetic acid that can be prepared from 2-iodobenzyl cyanide.[1] It undergoes palladium-catalyzed reaction with allenes to form 1,3-butadienes.[2] 2-Iodophenylacetic acid also undergoes photolysis in carbon tetrachloride to form the corresponding chloro compound.[3]
アプリケーション
2-Iodophenylacetic acid may be used in the preparation of:
  • 2-iodophenylacetyl chloride[2]
  • 3,4-dimethoxyphenyl 2-iodophenylacetate[4]
  • N-{2-[2-(2-iodophenyl)-acetylamino]-ethyl}-2-(3,4- dichlorophenyl)-acetamide[5]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
531472-BULK:
531472-VAR:
531472-25G:4548173994673
531472-5G:4548173994680
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Pd?Catalyzed Reactions of Allenylphosphonates and Related Allenes with Functionalized 2?Iodophenols, 2?Iodobenzoic Acid, and 2?Iodobenzyl Alcohol Leading to Functionalized Benzofurans, Isocoumarins, and Benzopyrans.
Pavan MP, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 5927-5940 (2009)
Regioselective Synthesis of Isoquino [1,2-b][3] benzazepines (Homoprotoberberines) through 11-Membered-Ring Stilbene Lactams Obtained by Radical Macrocyclization.
Rodriguez G, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 64(13), 4830-4833 (1999)
Photochemical synthesis of aromatic chloro compounds from aromatic iodo compounds.
The Journal of Organic Chemistry, 35(2), 528-529 (1970)
Synthesis of benzo[c]chromen-6-ones via novel cyclic aryl?Pd (II)?ester enolate intermediates.
Taylor SR, et al.
Tetrahedron, 63(45), 10889-10895 (2007)
Jonathan M Fitzsimmons et al.
Medicinal chemistry, 1(102) (2011-12-25)
Eight halogenated