Merck
530506
Sigma-Aldrich
ジクロロメタン-d2
99.9 atom % D, contains 0.1 % (v/v) TMS
別名:
ジジューテロメチレンクロリド, 塩化メチレン-d2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CD2Cl2
CAS番号:
分子量:
86.94
Beilstein:
1733318
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12142201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
同位体純度
99.9 atom % D
品質水準
アッセイ
≥99.00% (GC)
フォーム
liquid
含みます
0.1 % (v/v) TMS
包装
ampule of 1g
glass bottle of 25g
テクニック
NMR: suitable
不純物
≤0.0100% water
water
屈折率
n20/D 1.422 (lit.)
bp
40 °C (lit.)
mp
-97 °C (lit.)
密度
1.362 g/mL at 25 °C (lit.)
質量シフト
M+2
SMILES記法
[2H]C([2H])(Cl)Cl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2/i1D2
InChI Key
YMWUJEATGCHHMB-DICFDUPASA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ジクロロメタン-d2 (CD2Cl2)は、0.1% (v/v) TMS(テトラメチルシラン)含有の重水素化NMR溶媒です。NMRを用いる研究や分析において有用です。気相中のCD2Cl2のラマンスペクトル分析が報告されています。[1]
アプリケーション
ジクロロメタン-d2は、プロトンNMR由来の拘束分子力学による(9S,11S)-11-アミノ-9-デオキソ-11,12-デオキシ-9,12-エポキシエリスロマイシンの3次元構造の分析のために使用される可能性があります。[2]
おすすめ製品
NMRスペクトルの同一性確認および定量のためのメルクの新しいオンラインポータルであるChemisTwin®をご確認ください。詳細を確認するか無料トライアルについてお問い合わせください。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
530506-10G:4548173224053
530506-BULK:
530506-25G:4548173224046
530506-5G:4548173224060
530506-VAR:
530506-1G:4548173224077
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Absolute Raman intensities, force constants, and electro-optical parameters of CH2Cl2, CD2Cl2 and CHDCl2.
Escribano R, et al.
Molecular Physics, 37(2), 361-377 (1979)
Determination of the three-dimensional, solution-phase structure of the macrolide antibiotic oxolide in CD2Cl2 and D2O from NMR constraints.
Steinmetz WE, et al.
Magnetic Resonance in Chemistry, 43(1), 16-20 (2005)
Alejandro G Lichtscheidl et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 44(36), 16156-16163 (2015-08-22)
The synthesis and full characterization, including Nuclear Magnetic Resonance (NMR) data ((1)H, (13)C{(1)H} and (119)Sn{(1)H}), for a series of Me3SnX (X = O-2,6-(t)Bu2C6H3 (), (Me3Sn)N(2,6-(i)Pr2C6H3) (), NH-2,4,6-(t)Bu3C6H2 (), N(SiMe3)2 (), NEt2, C5Me5 (), Cl, Br, I, and SnMe3) compounds in
Ting Li et al.
Environmental science and pollution research international, 22(15), 11792-11800 (2015-04-11)
We surveyed the occurrence of nine N-nitrosamine species in ten bottled drinking waters from supermarket and other water samples including raw waters, finished waters, and distribution system waters from nine municipal drinking water treatment plants in eight cities of Jiangsu