Merck
I11704
Sigma-Aldrich
2-ヨードトルエン
98%
別名:
1-ヨード-2-メチルベンゼン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6H4I
CAS番号:
分子量:
218.03
Beilstein:
1634294
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.608 (lit.)
bp
211 °C (lit.)
密度
1.713 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1ccccc1I
InChI
1S/C7H7I/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h2-5H,1H3
InChI Key
RINOYHWVBUKAQE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
194.0 °F - closed cup
引火点(℃)
90 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
I11704-BULK:
I11704-100G:
I11704-25G:4548173990699
I11704-VAR:
I11704-5G:4548173990705
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Sven Herbers et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 22(20), 11490-11497 (2020-05-12)
The internal rotation of methyl groups and nuclear quadrupole moments of the halogens Cl, Br, I in o-halotoluenes cause complex spectral fine and hyperfine structures in rotational spectra arising from angular momentum coupling. Building on the existing data regarding o-fluorotoluene