アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.482 (lit.)
bp
168 °C (lit.)
密度
1.408 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
aldehyde
fluoro
SMILES記法
Fc1cc(F)c(C=O)cc1F
InChI
1S/C7H3F3O/c8-5-2-7(10)6(9)1-4(5)3-11/h1-3H
InChI Key
CYIFJRXFYSUBFW-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
138.2 °F - closed cup
引火点(℃)
59 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
529184-1G:
529184-5G:
529184-BULK:
529184-VAR:
アクティブなフィルタ