アッセイ
98%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.463 (lit.)
bp
66-67 °C/13 mmHg (lit.)
密度
1.275 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[H]C(=O)c1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H5F3O/c9-8(10,11)7-3-1-6(5-12)2-4-7/h1-5H
InChI Key
BEOBZEOPTQQELP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
- Correlation data of (Z)-1-thiosemicarbazide via spectroscopic methods and Density Functional Theory studies: Synthesis of (Z)-1-[4-(trifluoromethyl)benzylidene]thiosemicarbazide using 4-(trifluoromethyl)benzaldehyde in ethanol (UM Osman et al., 2019).
- Transition-Metal-Free Trifluoromethylation of Aldehyde Derivatives with Sodium Trifluoromethanesulfinate: Investigates the direct C-H trifluoromethylation of benzaldehyde and other synthetic equivalents (Z Tan et al., 2017).
その他情報
放置している間に沈殿を形成しますが、使用には差し支えありません。 穏やかに温めて固体を溶解します。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
149.0 °F - closed cup
引火点(℃)
65 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
224944-50G:
224944-10G:
224944-VAR:
224944-BULK:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Tetrahedron, 49, 9613-9613 (1993)
Synthesis and properties of new pyridine-bridged poly (ether-imide) s based on 4-(4-trifluoromethylphenyl)-2, 6-bis [4-(4-aminophenoxy) phenyl] pyridine.
Journal of Fluorine Chemistry, 129(1), 56-63 (2008)
Tetrahedron Letters, 34, 1925-1925 (1993)
Journal of the American Chemical Society, 115, 8570-8570 (1993)
The Journal of organic chemistry, 72(17), 6628-6630 (2007-07-28)
In the presence of sodium hydrosulfite and a catalytic amount of AsPh3 and Fe(TCP)Cl, aldehydes react with ethyl diazoacetate to give the corresponding alpha,beta-unsaturated esters in high yields with excellent stereoselectivities (E/Z > 50/1).