Merck
265179
Sigma-Aldrich
2,4-ジフルオロベンズアルデヒド
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥5,450
25 G
¥12,500
¥5,450
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥5,450
25 G
¥12,500
About This Item
化学式:
F2C6H3CHO
CAS番号:
分子量:
142.10
Beilstein:
2243422
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥5,450
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.498 (lit.)
bp
65-66 °C/17 mmHg (lit.)
mp
2-3 °C (lit.)
密度
1.299 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
aldehyde
fluoro
SMILES記法
[H]C(=O)c1ccc(F)cc1F
InChI
1S/C7H4F2O/c8-6-2-1-5(4-10)7(9)3-6/h1-4H
InChI Key
WCGPCBACLBHDCI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
The emission and absorption spectra of 2,4-difluorobenzaldehyde were studied[1].
アプリケーション
2,4-Difluorobenzaldehyde was used in the synthesis of 3-benzylidene 20,29-dihydrobetulinic acid derivatives[2].
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
131.0 °F - closed cup
引火点(℃)
55 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
265179-VAR:
265179-BULK:
265179-5G:
265179-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Spectroscopy and dynamics of the excited singlet and triplet states of 2, 3-, 2, 4-and 2, 5-difluorobenzaldehyde vapors.
Itoh, T.
Journal of Molecular Spectroscopy, 257(2), 170-176 (2009)
Rama Mukherjee et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 14(12), 3169-3172 (2004-05-20)
New 3-O-acyl, 3-benzylidene, 3-hydrazone, 3-hydrazine, 17-carboxyacryloyl ester derivatives of betulinic acid (2-6, 8-11, 13, 17, 18, 21, and 22) were synthesized and evaluated in vitro for anti-angiogenic activity on endothelial cell cytotoxicity, specificity, and tube-formation ability. All derivatives reported here