Merck
529087
Sigma-Aldrich
2-Chloro-5-iodotoluene
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6H3(I)CH3
CAS番号:
分子量:
252.48
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.624 (lit.)
bp
239 °C (lit.)
密度
1.81 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1cc(I)ccc1Cl
InChI
1S/C7H6ClI/c1-5-4-6(9)2-3-7(5)8/h2-4H,1H3
InChI Key
MMBDKGFWRIYSRD-UHFFFAOYSA-N
詳細
2-Chloro-5-iodotoluene is a halogenated hydrocarbon.
アプリケーション
2-Chloro-5-iodotoluene may be used to synthesize:
  • 1-(4-chloro-3-methylphenyl)-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine[1]
  • bromomethyl-2-chloro-5-iodobenzene[2]
  • 3-(4′-chloro-3′-tolyl)thiophene[3]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
529087-BULK:
529087-1G:
529087-VAR:
529087-10G:4548173994611
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis and characterization of all-conjugated graft copolymers comprised of n-type or p-type backbones and poly (3-hexylthiophene) side chains.
Wang J, et al.
Macromolecules, 46(5), 1783-1793 (2013)
Frédéric Stauffer et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 22(5), 1860-1863 (2012-02-18)
Aromatase inhibition is the new standard of care for estrogen receptor positive breast cancer and has also potential for treatment of other diseases such as endometriosis. Simple and readily available 3-pyridyl arylethers and 1-aryl pyrrolo[2,3-c]pyridines recapitulating the key pharmacophore elements
Susanna Tchilibon et al.
Journal of medicinal chemistry, 48(6), 1745-1758 (2005-03-18)
A series of ring-constrained (N)-methanocarba-5'-uronamide 2,N(6)-disubstituted adenine nucleosides have been synthesized via Mitsunobu condensation of the nucleobase precursor with a pseudosugar ring containing a 5'-ester functionality. Following appropriate functionalization of the adenine ring, the ester group was converted to the