アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.529 (lit.)
bp
98-100 °C/12 mmHg (lit.)
密度
1.016 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
aldehyde
SMILES記法
Cc1cc(C=O)oc1C
InChI
1S/C7H8O2/c1-5-3-7(4-8)9-6(5)2/h3-4H,1-2H3
InChI Key
JPTPEPVCVXGNJM-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
引火点(°F)
150.8 °F - closed cup
引火点(℃)
66 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
440639-BULK:
440639-VAR:
440639-5G:
440639-500G:
440639-1G:
アクティブなフィルタ