Merck
528862
Sigma-Aldrich
2-ブロモ-4,6-ジメチルアニリン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrC6H2(CH3)2NH2
CAS番号:
分子量:
200.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
mp
43-47 °C (lit.)
官能基
bromo
SMILES記法
Cc1cc(C)c(N)c(Br)c1
InChI
1S/C8H10BrN/c1-5-3-6(2)8(10)7(9)4-5/h3-4H,10H2,1-2H3
InChI Key
YOSJCQJJIHEUKA-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
2-Bromo-4,6-dimethylaniline may be used in the synthesis of 2-phenoxy-4,6-dimethylaniline[1] and (4aR,9aR)-4a,6,8-trimethyl-4,4a,9,9a-tetrahydro-1H-carbazol-2(3H)-one.[2]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
528862-VAR:
528862-1G:
528862-10G:
528862-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Using intelligent/random library screening to design focused libraries for the optimization of homogeneous catalysts: Ullmann ether formation.
Fagan PJ, et al.
Journal of the American Chemical Society, 122(21), 5043-5051 (2000)
Palladium-catalyzed gamma-arylation of beta,gamma-unsaturated ketones: application to a one-pot synthesis of tricyclic indolines.
Alan M Hyde et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 47(1), 177-180 (2007-11-23)