Merck
527785
Sigma-Aldrich
4-tert-Butylbenzonitrile
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3CC6H4CN
CAS番号:
分子量:
159.23
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.518 (lit.)
bp
258 °C (lit.)
密度
0.94 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)(C)c1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C11H13N/c1-11(2,3)10-6-4-9(8-12)5-7-10/h4-7H,1-3H3
InChI Key
IIZURLNRIMKEDL-UHFFFAOYSA-N
詳細
4-tert-Butylbenzonitrile can be prepared from 4-tert-butyl-1,2-dihydrobenzene, via dehydrogenation.[1]
アプリケーション
4-tert-Butylbenzonitrile may be used to synthesize 3-bromo-4′-tert-butylbenzophenone.[2]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
527785-10G:4548173166346
527785-VAR:
527785-1G:4548173166353
527785-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis of 1, 3-connected polyarylmethanes.
Rajca A.
The Journal of Organic Chemistry, 56(7), 2557-2563 (1991)
Allylic rearrangement of cyanophosphate. II Synthesis of ?-cyano-a,?-unsaturated ketones.
Kurihara T, et al.
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 34(7), 2747-2753 (1986)