Merck
CBR02387
Sigma-Aldrich
1,2-Diethyl-1H-benzimidazol-5-amine dihydrochloride hydrate
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥34,200
¥34,200
出荷予定日2025年4月23日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥34,200
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
¥34,200
出荷予定日2025年4月23日
バルクの問い合わせ
フォーム
solid
SMILES記法
NC1=CC=C2C(N=C(CC)N2CC)=C1.Cl.Cl.O
InChI
1S/C11H15N3.2ClH.H2O/c1-3-11-13-9-7-8(12)5-6-10(9)14(11)4-2;;;/h5-7H,3-4,12H2,1-2H3;2*1H;1H2
InChI Key
GFKUSXJRXCEMJR-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY, (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY, WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
CBR02387-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)