Merck
172901
Sigma-Aldrich
3-(トリフルオロメチル)ベンゾニトリル
99%
別名:
α,α,α-トリフルオロ-m-トルニトリル, 3-シアノベンゾトリフルオリド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥7,690
¥7,690
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥7,690
About This Item
化学式:
CF3C6H4CN
CAS番号:
分子量:
171.12
Beilstein:
1868102
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥7,690
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.4575 (lit.)
bp
189 °C (lit.)
mp
16-20 °C (lit.)
密度
1.281 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
fluoro
nitrile
SMILES記法
FC(F)(F)c1cccc(c1)C#N
InChI
1S/C8H4F3N/c9-8(10,11)7-3-1-2-6(4-7)5-12/h1-4H
InChI Key
OGOBINRVCUWLGN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
3-(Trifluoromethyl)benzonitrile (α, α, α -trifluoro-m-tolunitrile) was used as a reference compound in the determination of the electron affinity of 1,3,5,7-cyclooctatetraene (COT)[1].
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
161.6 °F - closed cup
引火点(℃)
72 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
172901-VAR:
172901-25G:4548173109084
172901-100G:4548173109077
172901-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Electron affinity of 1, 3, 5, 7-cyclooctatetraene determined by the kinetic method.
Denault JW, et al.
Journal of the American Society For Mass Spectrometry, 9(11), 1141-1145 (1998)