Merck
708356
Sigma-Aldrich
2-アミノ-4-ブロモフェノール
≥94%
別名:
4-ブロモ-2-アミノフェノール, NSC 523846
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥7,620
5 G
¥25,800
¥7,620
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥7,620
5 G
¥25,800
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H6BrNO
CAS番号:
分子量:
188.02
Beilstein:
3236448
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥7,620
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥94%
フォーム
crystals
mp
130-135 °C
官能基
bromo
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Nc1cc(Br)ccc1O
InChI
1S/C6H6BrNO/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3,9H,8H2
InChI Key
JHRIPENGTGSNPJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
以下の反応物質です。
  • 鈴木宮浦反応が介する、(アリール)オキサジアゾロベンゾオキサジノンの調製
  • C-HおよびC-N結合の活性化を介する、ベンゾオキサゾールおよび類縁アゾールの銅触媒による酸化的アミノ化
  • 強力なチロシンホスファターゼ1B阻害剤としての、N-(アルコキシフェニル)-アミノカルボニル安息香酸誘導体の合成
  • 脂溶性デオキシ-キシルロース-リン酸レダクトイソメラーゼ阻害剤の調製
  • フルクトース-1,6-ビスホスファターゼのアロステリック阻害剤としての、ベンゾオキサゾールベンゼンスルホンアミドの合成
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
708356-BULK:
708356-5G:
708356-VAR:
708356-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)