蒸気密度
5 (vs air)
蒸気圧
0.01 mmHg ( 25 °C)
アッセイ
98%
含みます
200 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
屈折率
n20/D 1.453 (lit.)
bp
67 °C/3.5 mmHg (lit.)
密度
1.073 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=C)C(=O)OCCO
InChI
1S/C6H10O3/c1-5(2)6(8)9-4-3-7/h7H,1,3-4H2,2H3
InChI Key
WOBHKFSMXKNTIM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
222.8 °F - closed cup
引火点(℃)
106 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
525464-BULK:
525464-VAR:
525464-100ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック