スキップする
17348
メタクリル酸2-ヒドロキシエチル
別名:
1,2-エタンジオール モノ(2-メチルプロペノアート), HEMA, メタクリル酸グリコール
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
250 mL
出荷予測2026年6月01日from市川市大町368
¥16,300
この商品について
化学式:
CH2=C(CH3)COOCH2CH2OH
CAS番号:
分子量:
130.14
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
212-782-2
Beilstein/REAXYS Number:
1071583
MDL number:
¥16,300
出荷予測2026年6月01日詳細
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
vapor density
5 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
0.01 mmHg ( 25 °C)
assay
≥99%
form
liquid
contains
~0.001% hydroquinone monomethyl ether as stabilizer
impurities
<250 mg/kg free acid (as methycrylic acid) (T)
refractive index
n20/D 1.453
bp
67 °C/3.5 mmHg (lit.)
density
1.071 g/mL at 20 °C, 1.073 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=C)C(=O)OCCO
InChI
1S/C6H10O3/c1-5(2)6(8)9-4-3-7/h7H,1,3-4H2,2H3
InChI key
WOBHKFSMXKNTIM-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Hydroxyethyl methacrylate has been used in a study to describe a novel methodology for grafting polymers via radical photopolymerization initiated on gold surfaces by aryl layers from diazonium salt precursors. 2-Hydroxyethyl methacrylate has also been used in a study to provide insight into the induction of apoptosis and the differential expression of antioxidant enzymes depending on the availability of glutathione.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
477028128635335681
assay
≥99%
assay
≥99%
assay
97%
assay
98%
density
1.071 g/mL at 20 °C, 1.073 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.073 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.073 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.051 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
67 °C/3.5 mmHg (lit.)
bp
67 °C/3.5 mmHg (lit.)
bp
67 °C/3.5 mmHg (lit.)
bp
98-100 °C/5 mmHg (lit.)
refractive index
n20/D 1.453
refractive index
n20/D 1.453 (lit.)
refractive index
n20/D 1.453 (lit.)
refractive index
n20/D 1.454 (lit.)
form
liquid
form
-
form
liquid
form
liquid
vapor density
5 (vs air)
vapor density
5 (vs air)
vapor density
5 (vs air)
vapor density
>1 (vs air)
Still not finding the right product?
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
222.8 °F - closed cup
flash_point_c
106 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
第4類:引火性液体 + 第三石油類 + 危険等級III + 水溶性液体
fsl
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified
17348-250ML-F:4.548173399584E12
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)