Merck
518786
Sigma-Aldrich
4-ヒドロキシ-3-メトキシフェニルボロン酸ピナコールエステル
98%
別名:
2-メトキシ-4-(4,4,5,5-テトラメチル-1,3,2-ジオキサボロラン-2-イル)フェノール, 4-ヒドロキシ-3-メトキシフェニルボロン酸, ピナコール環状エステル
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥8,580
¥8,580
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥8,580
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H19BO4
CAS番号:
分子量:
250.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥8,580
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
98%
mp
105-109 °C (lit.)
SMILES記法
COc1cc(ccc1O)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C13H19BO4/c1-12(2)13(3,4)18-14(17-12)9-6-7-10(15)11(8-9)16-5/h6-8,15H,1-5H3
InChI Key
WFSJROCEOJANPD-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
4-Hydroxy-3-methoxyphenylboronic acid pinacol ester can be used as a reactant:
  • In the Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction.[1]
  • To prepare ethylidenedihydroindolones as potential neoplastic agents.[2]
  • To synthesize 5,6-dihydropyrrolo[2,1-b]isoquinoline derivatives, which can be utilized as scaffolds to prepare lamellarin analogs via regioselective bromination and Suzuki cross-coupling reactions.[3]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
518786-BULK:
518786-VAR:
518786-1G:
518786-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis and biological evaluation of 3-ethylidene-1, 3-dihydro-indol-2-ones as novel checkpoint 1 inhibitors
L Nan-Horng, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 16(2), 421-426 (2006)
5, 6-Dihydropyrrolo [2, 1-b] isoquinolines as scaffolds for synthesis of lamellarin analogues
Olsen CA, et al.
Tetrahedron Letters, 46(12), 2041-2044 (2005)
New oxidative labels for electrochemical detection of DNA
Simonova A, et al.
Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 14, 365-366 (2015)