Merck
702927
Sigma-Aldrich
4-(ヒドロキシメチル)フェニルボロン酸ピナコールエステル
97%
別名:
(4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)methanol, 2-[4-(Hydroxymethyl)phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzenemethanol, [4-(Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥5,910
5 G
¥18,200
¥5,910
出荷予定日2025年4月16日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥5,910
5 G
¥18,200
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H19BO3
CAS番号:
分子量:
234.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥5,910
出荷予定日2025年4月16日
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
74-80 °C
官能基
hydroxyl
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(CO)cc2
InChI
1S/C13H19BO3/c1-12(2)13(3,4)17-14(16-12)11-7-5-10(9-15)6-8-11/h5-8,15H,9H2,1-4H3
InChI Key
GZZBZWITJNATOD-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
702927-VAR:
702927-BULK:
702927-5G:
702927-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Wen-Jun Wan et al.
International journal of pharmaceutics, 566, 731-744 (2019-06-19)
Tumor cells avoid immunosurveillance during the tumorigenesis, metastasis and recurrence periods thanks to the overexpressed immunosuppressive molecules on their surface. For instance, the programmed cell death 1 ligand (PD-L1) binds with the T-cells' programmed cell death receptor 1 (PD-1) impairing