Merck
518719
Sigma-Aldrich
4-ブロモ-3-フルオロアニリン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥3,960
¥3,960
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥3,960
About This Item
化学式:
BrC6H3(F)NH2
CAS番号:
分子量:
190.01
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥3,960
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.471 (lit.)
bp
65-68 °C (lit.)
密度
0.982 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
fluoro
SMILES記法
Nc1ccc(Br)c(F)c1
InChI
1S/C6H5BrFN/c7-5-2-1-4(9)3-6(5)8/h1-3H,9H2
InChI Key
YTMVYYAKOPIJCZ-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
518719-5G:
518719-VAR:
518719-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Gang Li et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 63(2), 143-146 (2014-12-11)
An improved and efficient method for the preparation of torezolid based on Suzuki cross-coupling reaction as the key step was developed on a gram scale in five steps. The total yield was 44% and the optical purity of torezolid by
Fluorinated isatins and some of their heterocyclic derivatives.
Yen VQ, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 23(12), 1858-1861 (1958)