Merck
317160
Sigma-Aldrich
4-クロロ-2-フルオロアニリン
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥10,200
¥10,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥10,200
About This Item
化学式:
ClC6H3(F)NH2
CAS番号:
分子量:
145.56
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥10,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.56 (lit.)
密度
1.311 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
chloro
fluoro
SMILES記法
Nc1ccc(Cl)cc1F
InChI
1S/C6H5ClFN/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3H,9H2
InChI Key
CSFDTBRRIBJILD-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
210.2 °F - closed cup
引火点(℃)
99 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
317160-25G:
317160-BULK:
317160-5G:
317160-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)