Merck
476153
Sigma-Aldrich
フマル酸ジイソブチル
98%
別名:
Diisobutyl fumarate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHCH2O2CCH=CHCO2CH2CH(CH3)2
CAS番号:
分子量:
228.28
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.443 (lit.)
bp
249 °C (lit.)
mp
8 °C (lit.)
密度
0.978 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)COC(=O)\C=C\C(=O)OCC(C)C
InChI
1S/C12H20O4/c1-9(2)7-15-11(13)5-6-12(14)16-8-10(3)4/h5-6,9-10H,7-8H2,1-4H3/b6-5+
InChI Key
RSRICHZMFPHXLE-AATRIKPKSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
476153-VAR:
476153-BULK:
476153-500ML:
476153-100ML:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Balyn W Zaro et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 202(9), 2737-2746 (2019-03-20)
Dimethyl fumarate (DMF) is a prescribed treatment for multiple sclerosis and has also been used to treat psoriasis. The electrophilicity of DMF suggests that its immunosuppressive activity is related to the covalent modification of cysteine residues in the human proteome.