アッセイ
≥98.0% (GC)
屈折率
n20/D 1.403 (lit.)
n20/D 1.403
bp
164-165 °C (lit.)
密度
0.937 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
COCCC#N
InChI
1S/C4H7NO/c1-6-4-2-3-5/h2,4H2,1H3
InChI Key
OOWFYDWAMOKVSF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
150.8 °F - closed cup
引火点(℃)
66 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
65290-VAR-F:
65290-1L-F:4548173177274
65290-250ML-F:4548173177281
65290-BULK-F:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Dye-sensitized solar cells directly convert sunlight to electricity
色素増感太陽電池研究の現状と課題について解説いただきました。