Merck
516554
Sigma-Aldrich
3-Fluorobenzyl isocyanate
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥44,200
¥44,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥44,200
About This Item
化学式:
FC6H4CH2NCO
CAS番号:
分子量:
151.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥44,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.506 (lit.)
bp
209 °C (lit.)
官能基
amine
fluoro
isocyanate
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Fc1cccc(CN=C=O)c1
InChI
1S/C8H6FNO/c9-8-3-1-2-7(4-8)5-10-6-11/h1-4H,5H2
InChI Key
PHRJTGPFEAUEBC-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
195.0 °F - closed cup
引火点(℃)
90.56 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
516554-5G:
516554-BULK:
516554-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Design, synthesis and structure-activity relationships of 1, 3, 4-oxadiazole derivatives as novel inhibitors of glycogen synthase kinase-3?.
Saitoh M, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 17(5), 2017-2029 (2009)