Merck
682373
Sigma-Aldrich
ジクロロ[1,3-ビス(2-メチルフェニル)-2-イミダゾリジニリデン](2-イソプロポキシフェニルメチレン)ルテニウム(II)
Umicore
別名:
Hoveyda-Grubbs触媒® M72 SI(o-Tol)(C571), Stewart-Grubbs触媒
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥14,180
500 MG
¥67,300
2 G
¥189,900
¥14,180
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥14,180
500 MG
¥67,300
2 G
¥189,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H30Cl2N2ORu
CAS番号:
分子量:
570.52
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥14,180
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
反応適合性
core: ruthenium
reagent type: catalyst
reaction type: Ring-Opening Polymerization
mp
199-208 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)Oc1ccccc1C=[Ru](Cl)(Cl)=C2N(CCN2c3ccccc3C)c4ccccc4C
InChI
1S/C17H18N2.C10H12O.2ClH.Ru/c1-14-7-3-5-9-16(14)18-11-12-19(13-18)17-10-6-4-8-15(17)2;1-8(2)11-10-7-5-4-6-9(10)3;;;/h3-10H,11-12H2,1-2H3;3-8H,1-2H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
InChI Key
ZDJCARGGZRTYFH-UHFFFAOYSA-L
アプリケーション
ホベイダ-グラブス触媒®第2世代の立体障害の少ないアナログ。立体障害オレフィンの閉環メタセシス反応に優れています。大きなアリル置換基を持つオレフィンのクロスメタセシスにも有用です。
法的情報
Umicore社製品
製品ライセンス
この製品、その製造または使用は、Umicore PMCが所有または管理する1つ以上の発行済みまたは保留中の米国特許(および米国外の同等の特許物)の対象です。Umicore PMCからSigma-Aldrich(シグマ アルドリッチ)、その関連会社、またはその正規販売業者を通じてこの製品を購入すると、限定的で1回限りの、非独占的で譲渡不能のライセンスが購入者に付与されます。購入者がこの製品を使用することにより、第三者が所有または管理する特許が侵害される場合があります。本製品の使用により第三者の特許権を侵害せず、ここで付与されたライセンスの範囲を超えないことを保証する責任は、購入者が単独で負います。
製品の詳細については、http://www.pmc.umicore.comにあるUmicore PMCの各国連絡先にお問い合わせください。
Grubbs Catalyst is a registered trademark of Umicore AG & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
682373-2G:
682373-BULK:
682373-100MG:
682373-500MG:
682373-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
David E White et al.
Journal of the American Chemical Society, 130(3), 810-811 (2008-01-01)
Described in this report is the first total synthesis of elatol, a halogenated sesquiterpene in the chamigrene natural product family. The key disconnections in our synthetic approach include an enantioselective decarboxylative allylation to form the all-carbon quaternary stereocenter and a
Ian C Stewart et al.
Organic letters, 9(8), 1589-1592 (2007-03-24)
[reaction: see text] A series of ruthenium-based metathesis catalysts with N-heterocyclic carbene (NHC) ligands have been prepared in which the N-aryl groups have been changed from mesityl to mono-ortho-substituted phenyl (e.g., tolyl). These new catalysts offer an exceptional increase in
Schrodi, Y.; Pederson, R.L.
Aldrichimica Acta, 40, 45-45 (2007)
関連コンテンツ
Research focuses on ruthenium alkylidene complexes for versatile olefin metatheses catalysis in the Grubbs group.