Merck
52586
Sigma-Aldrich
1,1,1,3,3,3-Hexakis(dimethylamino)diphosphazenium tetrafluoroborate
≥98.0% (T)
別名:
Bis[tris(dimethylamino)phosphoranylidene]ammonium tetrafluoroborate, Phosphazenium tetrafluoroborate P2-BF4
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥32,900
¥32,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥32,900
About This Item
化学式:
[[(CH3)2N]3P=]2N(BF4)
CAS番号:
分子量:
427.21
Beilstein:
5470923
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥32,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥98.0% (T)
フォーム
solid
mp
≥260 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
F[B-](F)(F)F.CN(C)P(=[N+]=P(N(C)C)(N(C)C)N(C)C)(N(C)C)N(C)C
InChI
1S/C12H36N7P2.BF4/c1-14(2)20(15(3)4,16(5)6)13-21(17(7)8,18(9)10)19(11)12;2-1(3,4)5/h1-12H3;/q+1;-1
InChI Key
DPIDWCQJGWFENO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
その他情報
Phase transfer catalyst directing enolate alkylation towards O-substitution[1]; Starting material for preparing the corresponding fluoride, an extremely reactive naked fluoride, with KF[2]
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
52586-25G:4548173165806
52586-5G:4548173165813
52586-BULK:
52586-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
E.V. Dehmlow et al.
Chemische Berichte, 126, 2765-2765 (1993)
R. Schwesinger et al
Angewandte Chemie (International Edition in English), 103, 1376-1376 (1991)