Merck
515817
Sigma-Aldrich
Zirconium(IV) bis(diethyl citrato)dipropoxide
別名:
TYZOR® ZEC organic zirconate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H44O16Zr
CAS番号:
分子量:
703.84
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
フォーム
liquid
反応適合性
core: zirconium
不純物
12% ethanol and 1-propanol
屈折率
n20/D 1.451 (lit.)
密度
1.14 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCO[Zr](OCCC)(OC(=O)C(O)(CC(=O)OCC)CC(=O)OCC)OC(=O)C(O)(CC(=O)OCC)CC(=O)OCC
InChI
1S/2C10H16O7.2C3H7O.Zr/c2*1-3-16-7(11)5-10(15,9(13)14)6-8(12)17-4-2;2*1-2-3-4;/h2*15H,3-6H2,1-2H3,(H,13,14);2*2-3H2,1H3;/q;;2*-1;+4/p-2
InChI Key
JNNLYJHFWHGPFC-UHFFFAOYSA-L
法的情報
TYZOR is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
65.0 °F
引火点(℃)
18.33 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
515817-BULK:
515817-1L:4548173943060
515817-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)