Merck
515485
Sigma-Aldrich
2-ブロモ-5-メチルチオフェン
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H5BrS
CAS番号:
分子量:
177.06
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
含みます
0.1% copper chips as stabilizer
0.4% powdered NaHCO3 as stabilizer
屈折率
n20/D 1.569 (lit.)
bp
65 °C/15 mmHg (lit.)
密度
1.552 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cc1ccc(Br)s1
InChI
1S/C5H5BrS/c1-4-2-3-5(6)7-4/h2-3H,1H3
InChI Key
ACDLOOGOFKSUPO-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
172.9 °F - closed cup
引火点(℃)
78.3 °C - closed cup
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ligand-less palladium-catalyzed direct 5-arylation of thiophenes at low catalyst loadings.
Roger J, et al.
Green Chemistry, 11(3), 425-432 (2009)