Merck
515183
Sigma-Aldrich
4-アミノ-3-ヨード安息香酸メチル
95% (GC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2NC6H3(I)CO2CH3
CAS番号:
分子量:
277.06
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95% (GC)
mp
86-91 °C (lit.)
SMILES記法
COC(=O)c1ccc(N)c(I)c1
InChI
1S/C8H8INO2/c1-12-8(11)5-2-3-7(10)6(9)4-5/h2-4H,10H2,1H3
InChI Key
MRLVFVTVXSKAMX-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
515183-5G:4548173989136
515183-VAR:
515183-BULK:
515183-25G:4548173989129
文書ライブラリにアクセスする
Pyrrolidinobenzoic acid inhibitors of influenza virus neuraminidase: The hydrophobic side chain influences type A subtype selectivity.
Li Y, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 20(14), 4582-4589 (2012)
Targeting aldehyde dehydrogenase: a potential approach for cell labeling.
Vaidyanathan G, et al.
Nuclear Medicine and Biology, 36(8), 919-929 (2009)
Solid-phase synthesis of an AB loop mimetic of the Ce3 domain of human IgE: Macrocyclization by Sonogashira coupling.
Spivey AC, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 68(5), 1843-1851 (2003)
C-N bond formation via Cu-catalyzed cross-coupling with boronic acids leading to methyl carbazole-3-carboxylate: synthesis of carbazole alkaloids.
Rasheed SK, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 4(10), 4960-4969 (2014)