Merck
D123706
Sigma-Aldrich
2,6-ジヨード-4-ニトロアニリン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥34,460
¥34,460
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥34,460
About This Item
化学式:
I2C6H2(NO2)NH2
CAS番号:
分子量:
389.92
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥34,460
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
powder
mp
251-253 °C (lit.)
SMILES記法
Nc1c(I)cc(cc1I)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H4I2N2O2/c7-4-1-3(10(11)12)2-5(8)6(4)9/h1-2H,9H2
InChI Key
YPVYMWQYENWFAT-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
D123706-VAR:
D123706-25G:4548173996271
D123706-1KG:
D123706-100G:
D123706-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)