Merck
514780
Sigma-Aldrich
2-オキソシクロペンタン酢酸
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥19,400
¥19,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥19,400
About This Item
化学式:
(O=)C5H7CH2CO2H
CAS番号:
分子量:
142.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥19,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
mp
47-51 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
ketone
SMILES記法
OC(=O)CC1CCCC1=O
InChI
1S/C7H10O3/c8-6-3-1-2-5(6)4-7(9)10/h5H,1-4H2,(H,9,10)
InChI Key
OLLLIBGOZUPLOK-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
514780-BULK:
514780-VAR:
514780-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Solvent-free microwave-assisted Meyers' lactamization.
Jida M, et al.
Green Chemistry, 12(6), 961-964 (2010)
Racemic and diastereoselective construction of indole alkaloids under solvent-and catalyst-free microwave-assisted Pictet-Spengler condensation.
Jida M, et al.
Green Chemistry, 14(4), 909-911 (2012)