Merck
751294
Sigma-Aldrich
4-Oxocyclohexanecarboxylic acid
97%
別名:
4-Ketocyclohexanecarboxylic acid, Cyclohexanone-4-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥9,215
¥9,215
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥9,215
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H10O3
CAS番号:
分子量:
142.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥9,215
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
67-71 °C
官能基
carboxylic acid
ketone
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)C1CCC(=O)CC1
InChI
1S/C7H10O3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h5H,1-4H2,(H,9,10)
InChI Key
OWLXUYGCLDGHJJ-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
751294-BULK:
751294-1G:
751294-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
T Kaneda et al.
European journal of biochemistry, 218(3), 997-1003 (1993-12-15)
We have previously demonstrated that Corynebacterium cyclohexanicum degrades cyclohexanecarboxylic acid, a bacteriocide, through a pathway including the aromatization of 4-oxocyclohexanecarboxylic acid to 4-hydroxybenzoic acid [Kaneda, T. (1974) Biochem. Biophys. Res. Commun. 58, 140-144]. Aromatization has now been shown to be