Merck
512761
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-6-methoxyphenylboronic acid
≥95%
別名:
2-フルオロ-6-メチルオキシフェニルボロン酸, 6-フルオロ-2-メトキシフェニルボロン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
FC6H3(OCH3)B(OH)2
CAS番号:
分子量:
169.95
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥95%
フォーム
solid
mp
120-125 °C (lit.)
官能基
fluoro
SMILES記法
COc1cccc(F)c1B(O)O
InChI
1S/C7H8BFO3/c1-12-6-4-2-3-5(9)7(6)8(10)11/h2-4,10-11H,1H3
InChI Key
XOVMDVZAWWQSDC-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の反応物質です。
  • GABAA受容体の機能的選択的アロステリック調節因子の調製
  • 鈴木クロスカップリング反応
  • チェックポイントキナーゼWee1阻害剤の調製
その他情報
不定量の無水物を含みます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
512761-VAR:
512761-BULK:
512761-1G:
512761-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)