Merck
22669
Sigma-Aldrich
Fmoc-Phe(4-Boc2-guanidino)-OH
technical, ≥90% (HPLC)
別名:
Fmoc-4-(N,N′-di-Boc-guanidino)-L-phenylalanine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥31,700
¥31,700
出荷可能日2025年4月15日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥31,700
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C35H40N4O8
CAS番号:
分子量:
644.71
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
¥31,700
出荷可能日2025年4月15日詳細
バルクの問い合わせ
グレード
technical
品質水準
アッセイ
≥90% (HPLC)
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Boc
Fmoc
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N\C(NC(=O)OC(C)(C)C)=N/c1ccc(C[C@H](NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24)C(O)=O)cc1
InChI
1S/C35H40N4O8/c1-34(2,3)46-32(43)38-30(39-33(44)47-35(4,5)6)36-22-17-15-21(16-18-22)19-28(29(40)41)37-31(42)45-20-27-25-13-9-7-11-23(25)24-12-8-10-14-26(24)27/h7-18,27-28H,19-20H2,1-6H3,(H,37,42)(H,40,41)(H2,36,38,39,43,44)/t28-/m0/s1
InChI Key
CIEGZABLYKOZLG-NDEPHWFRSA-N
その他情報
Pharmacologically interesting protected analog of arginine.[1]
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
22669-BULK-F:
22669-500MG-F:
22669-VAR-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
R L Melo et al.
Biochemistry, 40(17), 5226-5232 (2001-04-25)
We explored the unique substrate specificity of the primary S(1) subsite of human urinary kallikrein (hK1), which accepts both Phe and Arg, using internally quenched fluorescent peptides Abz-F-X-S-R-Q-EDDnp and Abz-G-F-S-P-F-X-S-S-R-P-Q-EDDnp [Abz is o-aminobenzoic acid; EDDnp is N-(2,4-dinitrophenyl)ethylenediamine], which were based