Merck
495301
Sigma-Aldrich
(+)-2,2'-イソプロピリデンビス[(4R)-4-ベンジル-2-オキサゾリン]
98%
別名:
(R,R)-(+)-2,2'-イソプロピリデンビス(4-ベンジル-2-オキサゾリン), [R(R*,R*)]-(+)-2,2′-イソプロピリデンビス(4-ベンジル-2-オキサゾリン)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H26N2O2
CAS番号:
分子量:
362.46
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
光学活性
[α]22/D +65°, c = 1 in ethanol
mp
54-60 °C (lit.)
官能基
ether
phenyl
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)(C1=N[C@@H](CO1)Cc2ccccc2)C3=N[C@@H](CO3)Cc4ccccc4
InChI
1S/C23H26N2O2/c1-23(2,21-24-19(15-26-21)13-17-9-5-3-6-10-17)22-25-20(16-27-22)14-18-11-7-4-8-12-18/h3-12,19-20H,13-16H2,1-2H3/t19-,20-/m1/s1
InChI Key
GAKCKAKYRQUVRK-WOJBJXKFSA-N
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
495301-BULK:
495301-VAR:
495301-1G:
495301-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
BOX ligand complex enhances catalytic enantioselective aziridination of styrene, with phenyl substituents proving superior over t-Bu groups.