Merck
680192
Sigma-Aldrich
2,2-Bis((4S)-(–)-4-isopropyloxazoline)propane
96%
別名:
S-4,5-Dihydro-2-(2-((S)-4,5-dihydro-4-isopropyloxazol-2-yl)propan-2-yl)-4-isopropyloxazole
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥21,100
¥21,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥21,100
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H26N2O2
CAS番号:
分子量:
266.38
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥21,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
96%
光学活性
[α]/D -121 to -113°, c = 1% in chloroform
屈折率
n20/D 1.4665
密度
0.9864 g/mL at 25 °C
官能基
ether
SMILES記法
CC(C)[C@H]1COC(=N1)C(C)(C)C2=N[C@H](CO2)C(C)C
InChI
1S/C15H26N2O2/c1-9(2)11-7-18-13(16-11)15(5,6)14-17-12(8-19-14)10(3)4/h9-12H,7-8H2,1-6H3/t11-,12-/m1/s1
InChI Key
XFZUPCITFHSROM-VXGBXAGGSA-N
関連するカテゴリー
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
650897405000496073
functional group
ether
functional group
ether
functional group
ether, phenyl
functional group
ether, phenyl
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
density
0.9864 g/mL at 25 °C
density
1.002 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
optical activity
[α]/D -121 to -113°, c = 1% in chloroform
optical activity
-
optical activity
[α]20/D −160°, c = 1 in ethanol
optical activity
[α]20/D −224°, c = 1 in chloroform
refractive index
n20/D 1.4665
refractive index
n20/D 1.4710 (lit.)
refractive index
-
refractive index
-
アプリケーション
ビスオキサゾリン配位子-不斉合成用のキラル触媒です[1]
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
680192-VAR:
680192-500MG:
680192-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Organic Syntheses, 83, 97-97 (2005)
資料
BOX ligand complex enhances catalytic enantioselective aziridination of styrene, with phenyl substituents proving superior over t-Bu groups.