Merck
912255
Sigma-Aldrich
sBOX(tBu)
≥95%
別名:
Di-tert-butyl 2,2′-(cyclopropane-1,1-diyl)(4S,4′S)-bis(4,5-dihydrooxazole-4-carboxylate)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥41,600
¥41,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥41,600
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H28N2O6
CAS番号:
分子量:
380.44
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
NACRES:
NA.22
¥41,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥95%
フォーム
powder or solid
mp
120.5 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
N1=C(OC[C@H]1C(=O)OC(C)(C)C)C3(CC3)C2=N[C@@H](CO2)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C19H28N2O6/c1-17(2,3)26-13(22)11-9-24-15(20-11)19(7-8-19)16-21-12(10-25-16)14(23)27-18(4,5)6/h11-12H,7-10H2,1-6H3/t11-,12-/m0/s1
InChI Key
LKXTWWHADOFMCC-RYUDHWBXSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
sBOX(tBu) is a serine-derived chiral bisoxazoline ligand. The additional coordinating functionality provided by the esters enables new reactivity compared to traditional BOX ligands. sBOX(iPr) has been shown to be an optimal ligand for the electrocatalytic cyanophosphorylation as well as hydrocyanation of vinylarenes.
Product can be used with our Synlectro electrochemistry platform (ESYNTH001)
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
912255-BULK:
912255-VAR:
912255-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Niankai Fu et al.
Journal of the American Chemical Society, 141(37), 14480-14485 (2019-09-10)
In contrast to the rapid growth of synthetic electrochemistry in recent years, enantioselective catalytic methods powered by electricity remain rare. In this work, we report the development of a highly enantioselective method for the electrochemical cyanophosphinoylation of vinylarenes. A new