Merck
477494
Sigma-Aldrich
2,6-Bis[(4R)-(+)-isopropyl-2-oxazolin-2-yl]pyridine
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥39,300
¥39,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥39,300
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H23N3O2
CAS番号:
分子量:
301.38
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥39,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99%
光学活性
[α]20/D +118°, c = 0.7 in methylene chloride
mp
154-156 °C (lit.)
官能基
ether
SMILES記法
CC(C)[C@@H]1COC(=N1)c2cccc(n2)C3=N[C@@H](CO3)C(C)C
InChI
1S/C17H23N3O2/c1-10(2)14-8-21-16(19-14)12-6-5-7-13(18-12)17-20-15(9-22-17)11(3)4/h5-7,10-11,14-15H,8-9H2,1-4H3/t14-,15-/m0/s1
InChI Key
CSGQGLBCAHGJDR-GJZGRUSLSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
エナンチオ選択的な触媒反応に用いられるC2対称配位子です。さまざまな金属に強い親和性を示すオキサゾリン窒素を有するため、容易に二座配位錯体を形成します[1][2][3]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
477494-VAR:
477494-BULK:
477494-250MG:
477494-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Iryna D Alshakova et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 25(50), 11734-11744 (2019-07-19)
This work unveils the reactivity patterns, as well as ligand and additive effect on alkali-metal-base-catalyzed transfer hydrogenation of ketones. Crucially to this reactivity is the presence of a Lewis acid (alkali cation), as opposed to a simple base effect. With
Pfaltz, A.
Accounts of Chemical Research, 26, 339-339 (1993)
Gant, T.G. Meyers, A.I.
Tetrahedron, 50, 2297-2297 (1994)
Bolm, C.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 30, 542-542 (1991)