Merck
494089
Sigma-Aldrich
2-フルオロ-5-ホルミルベンゾニトリル
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
FC6H3(CHO)CN
CAS番号:
分子量:
149.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
mp
80-84 °C (lit.)
官能基
aldehyde
fluoro
nitrile
SMILES記法
[H]C(=O)c1ccc(F)c(c1)C#N
InChI
1S/C8H4FNO/c9-8-2-1-6(5-11)3-7(8)4-10/h1-3,5H
InChI Key
MOFRJTLODZILCR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2-Fluoro-5-formylbenzonitrile is a benzonitrile derivative.
アプリケーション
2-Fluoro-5-formylbenzonitrile may be used in the synthesis of 3-cyano-4-fluorobenzyl bromide.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
494089-VAR:
494089-BULK:
494089-5G:4548173162324
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
An improved synthesis of 3-cyano-4-fluorobenzyl bromide.
Cain GA.
ChemInform, 31(26) (2000)