Merck
493317
Sigma-Aldrich
Propane-2,2-d2
98 atom % D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CD2CH3
CAS番号:
分子量:
46.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12142200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
製品493317は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
蒸気密度
1.5 (vs air)
品質水準
蒸気圧
8.42 atm ( 21.1 °C)
同位体純度
98 atom % D
フォーム
gas
bp
−42.1 °C (lit.)
mp
−188 °C (lit.)
質量シフト
M+2
SMILES記法
[2H]C([2H])(C)C
InChI
1S/C3H8/c1-3-2/h3H2,1-2H3/i3D2
InChI Key
ATUOYWHBWRKTHZ-SMZGMGDZSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
真鍮CGA 110/180バルブ付レクチャーボトル
おすすめ製品
Stainless steel control valves Z146951 or Z187224
PTFE sealing washers GCA inlet size 180 Z146994
PTFE sealing washers CGA inlet size 110 Z146986
ピクトグラム
FlameGas cylinder
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
保管分類コード
2A - Gases
WGK
nwg
引火点(°F)
-155.2 °F - closed cup
引火点(℃)
-104.00 °C - closed cup
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
493317-VAR:
493317-BULK:
493317-1L-PW:
493317-1L-EU:
493317-1L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)