Merck
487627
Sigma-Aldrich
2-Methylpropane-2-d
98 atom % D
別名:
Isobutane-2-d
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3CD
CAS番号:
分子量:
59.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
蒸気密度
2.01 (21 °C, vs air)
蒸気圧
1536 mmHg ( 21 °C)
同位体純度
98 atom % D
自己発火温度
863 °F
bp
−12 °C (lit.)
mp
−160 °C (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
[2H]C(C)(C)C
InChI
1S/C4H10/c1-4(2)3/h4H,1-3H3/i4D
InChI Key
NNPPMTNAJDCUHE-QYKNYGDISA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
おすすめ製品
ステンレス鋼製レギュレ-タ-Z512966またはZ512974の使用を推奨します。
ピクトグラム
FlameGas cylinder
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
保管分類コード
2A - Gases
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-117.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-83.00 °C - closed cup
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)