Merck
485624
Sigma-Aldrich
Ethane-1,1,2,2-d4
99 atom % D
別名:
1,1,2,2-Tetradeuteroethane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HCD2CD2H
CAS番号:
分子量:
34.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
蒸気密度
1.05 (vs air)
蒸気圧
37.95 mmHg ( 21.1 °C)
同位体純度
99 atom % D
フォーム
gas
bp
−88 °C (lit.)
mp
−172 °C (lit.)
質量シフト
M+4
SMILES記法
[2H]C([2H])C([2H])[2H]
InChI
1S/C2H6/c1-2/h1-2H3/i1D2,2D2
InChI Key
OTMSDBZUPAUEDD-LNLMKGTHSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
おすすめ製品
ステンレス鋼製コントロ-ルバルブZ146951またはZ187224、ステンレス鋼製レギュレ-タ-Z512966、Z512974のいずれかの使用を推奨します。
ピクトグラム
FlameGas cylinder
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
保管分類コード
2A - Gases
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-211.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-135.00 °C - closed cup
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
485624-VAR:
485624-1L:
485624-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)