Merck
493155
Sigma-Aldrich
Stearic acid-2,2-d2
98 atom % D
別名:
Octadecanoic acid-2,2-d2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)15CD2CO2H
CAS番号:
分子量:
286.49
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
製品493155は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
同位体純度
98 atom % D
品質水準
フォーム
solid
bp
361 °C (lit.)
mp
68-70 °C (lit.)
質量シフト
M+2
SMILES記法
[2H]C([2H])(CCCCCCCCCCCCCCCC)C(O)=O
InChI
1S/C18H36O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h2-17H2,1H3,(H,19,20)/i17D2
InChI Key
QIQXTHQIDYTFRH-FBCWWBABSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113.00 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
493155-1G:
493155-VAR:
493155-BULK:
493155-1G-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)