Merck
900337
Sigma-Aldrich
Stearic acid-d
≥97 atom % D, ≥98% (CP)
別名:
Octadecanoic acid-d
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18DH35O2
分子量:
285.48
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
≥97 atom % D
アッセイ
≥98% (CP)
フォーム
solid
質量シフト
M+1
SMILES記法
O=C(O[2H])CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C18H36O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h2-17H2,1H3,(H,19,20)/i/hD
InChI Key
QIQXTHQIDYTFRH-DYCDLGHISA-N
関連するカテゴリー
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
900337-BULK:
900337-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)