Merck
615846
Sigma-Aldrich
Stearic-17,17,18,18,18-d5 acid
98 atom % D
別名:
Octadecanoic-17,17,18,18,18-d5 acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CD3CD2(CH2)15CO2H
CAS番号:
分子量:
289.51
MDL番号:
UNSPSCコード:
51113400
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
98 atom % D
フォーム
solid
bp
361 °C (lit.)
mp
68-70 °C (lit.)
質量シフト
M+5
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])CCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H36O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h2-17H2,1H3,(H,19,20)/i1D3,2D2
InChI Key
QIQXTHQIDYTFRH-ZBJDZAJPSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113.00 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
615846-BULK:
615846-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)