Merck
491667
Sigma-Aldrich
Acetone-13C3
99 atom % 13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
13CH313CO13CH3
CAS番号:
分子量:
61.06
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
製品491667は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
同位体純度
99 atom % 13C
品質水準
アッセイ
99% (CP)
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.359 (lit.)
bp
56 °C (lit.)
mp
−94 °C (lit.)
密度
0.832 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+3
SMILES記法
[13CH3][13C]([13CH3])=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3/i1+1,2+1,3+1
InChI Key
CSCPPACGZOOCGX-VMIGTVKRSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
1.4 °F
引火点(℃)
-17 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
491667-VAR:
491667-500MG:
491667-BULK:
491667-250MG:
491667-1G:
491667-250MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)