Merck
175862
Sigma-Aldrich
アセトン-d6
"100%", 99.95 atom % D
別名:
重水素化アセトン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CD3COCD3
CAS番号:
分子量:
64.12
Beilstein:
1702935
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12142201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
蒸気密度
2 (vs air)
品質水準
蒸気圧
14.39 psi ( 55 °C)
184 mmHg ( 20 °C)
3.67 psi ( 20 °C)
同位体純度
99.95 atom % D
アッセイ
≥99% (CP)
形状
liquid
expl. lim.
13.2 %
包装
ampule of 0.5, 0.75 mL, 5 g
glass bottle of 25 g
テクニック
NMR: suitable
不純物
≤0.0500% water
water
屈折率
n20/D 1.355 (lit.)
bp
55.5 °C (lit.)
mp
−93.8 °C (lit.)
密度
0.872 g/mL at 25 °C (lit.)
質量シフト
M+6
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])C(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3/i1D3,2D3
InChI Key
CSCPPACGZOOCGX-WFGJKAKNSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アセトン-d6は重水を水銀触媒の存在下でプロピン-d4 と反応させることによって調製することができます。
アセトン-d6(CD 3COCD3、ヘキサジュウテロアセトン)は六重水素化型のアセトンです。この化合物は100%NMR(核磁気共鳴)溶剤です。この化合物は化学的純度および同位体的純度が高いため高解像度NMRの研究に広く使われます。分子ジェットで冷却された(ジェット冷却)CD3COCD3サンプルの吸収スペクトルは51000-54000cm-1の範囲で評価されています。過重水素化表面(C20D41SAu)を有するその分子イオンの衝突はイオン表面衝突分光法によって検討されました。アセトン-d6の赤外およびラマンスペクトルが分析されています。4 この化合物はアセトンd0とのH-2H交換反応を受けてアセトンd1およびd5を生成します。
アプリケーション
アセトン-d6は、(S)-2-(6-((3-((15-カルボキシペンタデシル)ジスルファニル)プロポキシ)カルボニルオキシ)ベンゾ[d]チアゾール-2-イル)-4,5-ジヒドロチアゾール-4-カルボン酸の NMR(核磁気共鳴)スペクトルの研究に溶媒として使われています。
おすすめ製品
NMRスペクトルの同一性確認と定量のためのメルクの新しいオンラインポータルであるChemisTwin®をご確認ください。詳細を確認するか無料トライアルについてお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
-2.2 °F - closed cup
引火点(℃)
-19 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
175862-BULK:
175862-10X0.6ML-NA:
175862-10X0.8ML-NA:
175862-25G:4548173109336
175862-5G:4548173109343
175862-10X0.75ML:4548173318387
175862-10X0.5ML:4548173318370
175862-VAR:
175862-10X0.8ML-N:
試験成績書(COA)