Merck
491608
Sigma-Aldrich
4-Nitrophenol-2,3,5,6-d4
98 atom % D, 98% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
O2NC6D4OH
CAS番号:
分子量:
143.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
98 atom % D
品質水準
アッセイ
98% (CP)
フォーム
solid
mp
113-115 °C (lit.)
質量シフト
M+4
SMILES記法
[2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5NO3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,8H/i1D,2D,3D,4D
InChI Key
BTJIUGUIPKRLHP-RHQRLBAQSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Kidney,Liver
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
491608-VAR:
491608-BULK:
491608-250MG:
491608-250MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)